Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, REacton, 99.9% (REO)
Product Code. 11336348
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
Product Code. 11336348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011268.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-84-0 | Cl3H14LaO7 | 371.36 g/mol
Lanthanum(III) nitrate is utilized as a starting material for the electrochemical synthesis of a LaMnO3 thin film coating on stainless steel substrates. It is used as a catalyst for the chemoselective preparation of cyclic and acyclic dithioacetals. It is used to prepare lanthanum aluminate (LAO) thin films, LaF3 nanocrystals, and bis(indolyl) methanes from indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-84-0
Molecular Formula Cl3H14LaO7
Molecular Weight (g/mol) 371.36
MDL Number MFCD00149756
InChI Key FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spezifikation
Melting Point 91°C (decomposition)
Color White
Physical Form Wet Crystalline Aggregates
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.99% (REO)
Solubility Information Soluble in water,alcohol and acids.
Formula Weight 371.37 (245.27 Anhydrous)
Odor Odorless
Appearance White wet crystalline aggregates
Chemical Name or Material Lanthanum(III) chloride heptahydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt