Learn More
Lipoprotein a Antibody (4H1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP2-37477-0.025ml
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18620176
  • € 196.00 / 0.03mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lipoprotein a Monoclonal specifically detects Lipoprotein a in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Lipoprotein a
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin
AK38, antiangiogenic AK38 protein, apo(a), APOA, apolipoprotein(a), EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.7, lipoprotein, Lp(a), LP, Lp(a)
Mouse
501 kDa
0.025 mL
Primary
Human
IgG1
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
4H1
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
LPA
Purified recombinant fragment of human LPA (AA: 4330-4521) expressed in E. Coli.
Affinity Purified
RUO
4018
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only