Learn More
Lithium fluoride, 99.98%, extra pure
Product Code. 10534084 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 10534084
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-24-4
Molecular Formula FLi
Molecular Weight (g/mol) 25.94
MDL Number MFCD00011090
InChI Key PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
PubChem CID 224478
SMILES [Li+].[F-]
Specifications
Boiling Point 1681.0°C
Melting Point 845.0°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.98%
Linear Formula LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15, 5587
Solubility Information Solubility in water: 0.29g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids,insoluble in alcohol
IUPAC Name lithium(1+) fluoride
Formula Weight 25.93
Percent Purity 99.98%
Grade Extra Pure
Packaging Plastic bottle
Specific Gravity 2.63
Density 2.6300g/mL
Chemical Name or Material Lithium fluoride
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • EUH032-Contact with acids liberates very toxic gas.
Consigli di prudenza
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato