Learn More
Lithium Nitrate, Reagent Grade, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
25 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
25kg
50kg
Specifica
Specifica
| Boiling Point | >450°C (Decomposes below the boiling point) |
| Melting Point | 0.25°C 3 to 264°C |
| Color | Colorless |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| pH | 7 to 9 |
| Quantity | 25 kg |
| Density | 2.38 g/cm3 |
| Chemical Name or Material | Lithium nitrate |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto