Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99% Dry Basis, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| pH | 5 to 7 (at 128g/L 25°C) |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Li2SO4 · H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Solubility Information | In water 128g/L at 20°C |
| Formula Weight | 127.96g/mol |
| Percent Purity | ≥99% (dry basis) |
| Packaging | Poly Bottle |
| Appearance | Crystalline |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?