Learn More
Abnova™ Load 6x Loading Dye Bromophenol Blue
Description
The 6x loading dye contains bromophenol blue and xylene cyanol FF.
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Electrophoresis |
| Quantity | 6 x 1 mL |
| Storage Requirements | Store at 4°C Avoid repeated freezing and thawing |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?