missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 1A8, BD Horizon™

Rat Monoclonal Antibody

Brand:  BD Biosciences 566453

 View more versions of this product

Artikelnummer. 15805069

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 151.00
    € 146.94 / Each
    Save € 4.06
    2% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ly-6G
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
1A8
Brilliant Blue 700 (BB700)
25 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt