Learn More
MAGI1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-58071-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18627856
  • € 280.00 / 25µL
Description
MAGI1 Polyclonal specifically detects MAGI1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MAGI1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
AIP-3, AIP3WW and PDZ domain-containing protein 1, membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 1, TNRC19BAP-1, WWP3WW domain-containing protein 3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
MAGI1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:IVEVNKKNVQALTHNQVVDMLVECPKGSEVTLLVQRGGLPVPKKSPKSQPLERKDSQNSSQHSVSSHRSLHTASPSHSTQVLPEFPPAEAQAPDQTD
25 μL
Cancer
9223
Human
IgG
Documents
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only