Learn More
Melford Magnesium Chloride, Hexahydrate
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Descrizione
Widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ions.
Widely used reagent in chemistry and molecular biology as a source of magnesium ions.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Magnesium Chloride, Hexahydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Quantity | 100 g |
| Molecular Formula | MgCl2-6H2O |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto