Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, Certified AR for Analysis, 99.0-101.0%, Fisher Chemical™
Code produit. 10755721 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10755721
Marque: Fisher Chemical M/0752/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 13446-18-9
Molecular Formula H12MgN2O12
Molecular Weight (g/mol) 256.40
MDL Number MFCD00149779
InChI Key MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC Name magnesium;dinitrate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Boiling Point 330°C
Melting Point 89°C
Color White
pH 5.0 to 8.2
Physical Form Solid
Quantity 500 g
Formula Weight 256.4g/mol
Packaging Plastic powder jar