Learn More
Magnesium oxide, 96%, heavy
Product Code. 11369758
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
Product Code. 11369758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044237.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent and an insulator in industrial cables. It acts as a reference material for calorimetry. It is widely used as a basic refractory material for crucibles, a protective coating in plasma displays, an oxide barrier in spin-tunneling devices, an optical material, a component of tubular construction in heating elements, and also in libraries for preserving books. Magnesium oxide microspheres used in enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Molecular Formula MgO
Molecular Weight (g/mol) 40.30
MDL Number MFCD00011109
InChI Key CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC Name oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Boiling Point 3600°C
Melting Point 2852°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range 96%
Solubility Information Soluble in acid and ammonia. Insoluble in water and ethanol.
Formula Weight 40.3
Refractive Index 1.736
Appearance White powder
Density 3.58
Chemical Name or Material Magnesium oxide, heavy
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt