Learn More
Velp Scientifica™ Magnetic Stir Bars
Product Code. 15805231 Shop All Velp Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diameter (Metric):
8 mm
10 mm
20 mm
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) unitSize
15805231 13 mm 10 mm Each
15845211 5 mm 10 mm Each
15865221 8 mm 20 mm Each
15875221 6 mm 10 mm Each
15885221 10 mm 20 mm Each
15895221 30 mm 8 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15805231 missing translation for 'mfr' Velp Scientifica™ missing translation for 'supplierNo' A00000357
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Velp Scientifica™ Magnetic Stir Bars for use with Velp Scientifica™ Hotplate Stirrers.
  • For use with Velp Hotplate Stirrers
  • Available in various sizes and shapes
Specifikationer
For Use With (Equipment) Hotplate Stirrers
Diameter (Metric) 10 mm
Length (Metric) 13 mm
Shape Octagon
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.