Learn More
MAPK8IP1 Monoclonal Antibody (OTI1D9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA809895S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17592534
  • € 242.00 / 30µL
Description
MAPK8IP1 Monoclonal antibody specifically detects MAPK8IP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
MAPK8IP1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P46940
Mouse
Affinity chromatography
RUO
8826
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI1D9
Unconjugated
IQGAP1
C-Jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1; Ib1; IB-1; Islet-brain 1; islet-brain-1; JIP1; JIP-1; JIP-1-related protein; JNK MAP kinase scaffold protein 1; JNK-interacting protein 1; JRP; Mapk8ip; Mapk8ip1; mitogen activated protein kinase 8 interacting protein; mitogen activated protein kinase 8 interacting protein 1; mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 1; mitogen-activated protein kinase 8-interacting protein 1; mjip-2a; PRKM8 interacting protein; PRKM8IP; protein kinase, mitogen-activated 8 interacting protein; Skip
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 464-609 of human IQGAP1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Promotions
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado