Learn More
MEIS1 Antibody (OTI1B4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44993-30ul
 View more versions of this product
Product Code. 30306669
  • € 256.00 / 30µL
Descripción
Descripción
MEIS1 Monoclonal antibody specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MEIS1
Monoclonal
Unconjugated
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Mouse
>95%
RUO
4211
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot
OTI1B4
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:2000
homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse)
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1(NP_002389) produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado