Learn More
Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11497126
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11497126
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25444.06
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 289039-85-6
Molecular Formula C8H6ClIO2
Molecular Weight (g/mol) 296.488
MDL Number MFCD00673018
InChI Key ZDSIXLJPASGHDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akhf, methyl 5-chloro-3-iodobenzoate, 3-chloro-5-iodo-benzoic acid methyl ester, 3-chloro-5-iodobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 24721134
IUPAC Name methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)I)Cl
Spezifikation
Melting Point 41°C to 43°C
Quantity 5 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 296.49
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt