Learn More
Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 95%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Melting Point | 81°C to 86°C |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% min |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | methyl 4-3-methoxy-3-oxopropanoyl benzoate, methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-2-methoxycarbonyl-acetyl-benzoic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl-beta-oxobenzenepropanoic acid methyl ester, benzenepropanoic acid,4-methoxycarbonyl-a-oxo-, methyl ester, acmc-20efie, methyl 4-methoxycarbonyl benzoyl acetate, methyl4-methoxycarbonylbenzoylacetate, 4-methoxycarbonylbenzoyl acetic acid methyl ester, methyl 3-4-methoxycarbonyl phenyl-3-oxopropanoate |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acetone,methanol |
| Formula Weight | 236.22 |
| Percent Purity | 95% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl 4-methoxycarbonylbenzoylacetate
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- H311-Toxic in contact with skin.
- H331-Toxic if inhaled.
- H301-Toxic if swallowed.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?