Learn More
Methyl 4-tert-butylbenzoate, 98+%
Product Code. 11468547
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11468547 25 g 25g
11478547 100 g 100g
11488547 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11468547 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18619.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26537-19-9 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26537-19-9
Molecular Formula C12H16O2
Molecular Weight (g/mol) 192.258
MDL Number MFCD00008835
InChI Key UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
PubChem CID 97433
IUPAC Name methyl 4-tert-butylbenzoate
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifications
Density 0.995
Boiling Point 122°C to 124°C (10 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.51
Quantity 25 g
Formula Weight 192.26
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Methyl 4-tert-butylbenzoate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.