Få mere at vide
Få mere at vide
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Beskrivelse
- Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
- Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
- Approved for use with chemotherapy drugs
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 5.1 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.13 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 3.1 mil |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion