Få mere at vide
MIS RII/AMHR2 Antibody (SR1978), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 338.00 - € 449.00
Tekniske data
Antigen MIS RII/AMHR2
Clone SR1978
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18655724
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-22158-100ul
100 μg
€ 449.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18689913
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-22158-50ul
50 μg
€ 338.00
50µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
MIS RII/AMHR2 Monoclonal antibody specifically detects MIS RII/AMHR2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
MIS RII/AMHR2
Western Blot 1:500-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
AMH type II receptor, AMHREC 2.7.11.30, MISR2, MISRIIMIS type II receptor, MRII, Muellerian hormone type II receptor, Muellerian hormone type-2 receptor, Mullerian hormone receptor, type II, Mullerian inhibiting substance type II receptor
A synthesized peptide derived from human MIS RII/AMHR2 (Uniprot #: Q16671)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1978
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Protein Kinase
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
269
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.