Learn More
Misch Metal, 99.0% min. rare earth content
Product Code. 15452387
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
Unit Size:
2kg
500g
Product Code. 15452387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045589.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 62379-61-7
Misch Metal is used as dope for non-ferrous metal, such as aluminum (Al), iron-chrome-aluminum (Fe-Cr-Al), et al. This is to increase the operating life of Fe-Cr-Al heating devices. It is also used to manufacture flints in cigarette lighters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62379-61-7
MDL Number MFCD00144799
Synonym misch metal, ce.la.nd.pr, cerium lanthanum neodymium praseodymium
Specifications
Avg. Mol. Wt. or Mol. Wt. Range Typically Ce:La 75:25 wt%
Quantity 500 g
Sensitivity Air and moisture sensitive
Form Pieces
UN Number UN3178
Solubility Information Reacts with water.
Percent Purity ≥99.0%
Assay rare earth content
Chemical Name or Material Misch Metal
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt