Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Canine Ig Mix Secondary Antibody
Artikelnummer. 11504990
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mg
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11504990 500 μg 1mg
17860366 1 mg 1mg
17800236 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11504990 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SA110636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 588.00
    € 470.40 / 500µg
    Save € 117.60
    20% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
SA1-10636 detects canine Immunoglobulin. This antibody shows no cross-reactivity with bovine, equine, feline, rabbit, ovine, donkey, porcine, guinea pig, goat, or human immunoglobulin proteins. SA1-10636 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10636 immunogen is purified canine immunoglobulin.
Anti-Canine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for canine (dog) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Canine Ig Mix
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone DIG12-255.5
Concentration 1.4 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with no preservative; pH 7.2-7.4
Host Species Mouse
Immunogen Purified canine immunoglobulin.
Purification Method Protein A/G
Quantity 500 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Canine
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.