Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Feline Ig Mix Secondary Antibody
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
€ 423.00 - € 950.00
Specifications
Antigen Feline Ig Mix
Clone FIG10-118.1
Concentration 1.0 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11564990
View Documents
Invitrogen™
SA110642
500 μg
€ 423.00
500µg
View alternative products
Save Up to 
»
17800396
View Documents
Invitrogen™
SA5-10356
1 mg
€ 950.00
1mg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17850306
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SA5-10357
100 μg
€ 950.00
100µg
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
SA1-10642 detects feline Immunoglobulin. Does not react with bovine, equine, canine, rabbit, sheep, porcine, donkey, guinea pig, goat or human. SA1-10642 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10642 immunogen is purified feline immunoglobulin.
Anti-Feline secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for feline immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Spezifikation
Feline Ig Mix
1.0 mg/mL
ELISA
Unconjugated
Mouse
RUO
PBS with no preservative; pH 7.4
Secondary
Protein G
FIG10-118.1
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Monoclonal
Liquid
IgG2b
Feline
Purified feline immunoglobulin.
Secondary Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt