Learn More
MRPL37 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 292.00
Specifications
Antigen MRPL37
Dilution Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkte 1
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18473925
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-82622-25ul
25 μL
€ 292.00
25µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
MRPL37 Polyclonal specifically detects MRPL37 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL37
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
39S ribosomal protein L2, mitochondrial, L2mt, L37mt, MGC878, mitochondrial ribosomal protein L37, MRP-L2MRPL2, MRP-L37, ribosomal protein, mitochondrial, L2, RPML239S ribosomal protein L37, mitochondrial
MRPL37
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Polyclonal
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
51253
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TDGRVFHFLVFQLNTTDLDSNEGVKNLAWVDSDQLLYQHFWCLPVIKKRVVVEPVGPVGFKPETFRKFLALYLHGA
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt