Learn More
MUC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 208.00 - € 450.00
Specifications
Antigen MUC2
Concentration 1.0 mg/mL
Dilution Flow Cytometry 1.0 mg/mL, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Flow (Intracellular) 1.0 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Polyclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18650714
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-23576
0.1 mg
€ 450.00
0.10mg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18672684
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-23576SS
0.025 mg
€ 208.00
0.02mg
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
MUC2 Polyclonal antibody specifically detects MUC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular)
Specifikationer
Specifikationer
MUC2
Flow Cytometry 1.0 mg/mL, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200, Flow (Intracellular) 1.0 mg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
Intestinal mucin-2, MLP, MUC2, MUC-2, mucin 2, intestinal/tracheal, mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming, mucin-2, SMUC
Synthetic peptide made to an internal portion of the human MUC2 protein (between amino acids 4900-4950) [UniProt Q02817]
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
1.0 mg/mL
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cellular Markers, Inflammation, Signal Transduction
PBS
4583
IgG
Immunogen affinity purified
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.