missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myogenin Antibody (SR1600), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21922-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Especificaciones
| Myogenin | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| SR1600 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:40, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4) | |
| A synthesized peptide derived from human Myogenin (Uniprot #: P15173) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators | |
| 4656 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido