Learn More
MYSM1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Tekniske data
Antigen MYSM1
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
16819564
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20078-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16809564
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20078-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
The antibody is specific to MYSM1.
MYSM1is a metalloprotease that specifically deubiquitinates monoubiquitinated histone H2A, a specific tag for epigenetic transcriptional repression, thereby acting as a coactivator. Preferentially deubiquitinates monoubiquitinated H2A in hyperacetylated nucleosomes. Deubiquitination of histone H2A leads to facilitate the phosphorylation and dissociation of histone H1 from the nucleosome. Acts as a coactivator by participating in the initiation and elongation steps of androgen receptor (AR)-induced gene activation.
Tekniske data
Tekniske data
MYSM1
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5VVJ2
114803
Peptide
Primary
-20°C
MYSM1
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
2A DUB, 2ADUB, KIAA1915, MYSM1, RP4 592A1.1
MYSM1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.