Learn More
N-Carbamoylmaleamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11407034
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11407034 10 g 10g
11417034 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11407034 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21487.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
N-Carbamoylmaleamic acid, is used as a pharamceutical intermediate.
Solubility
Soluble in hot acetic acid, ethanol, acetone, benzene, chloroform. Practically insol in cold water, cold acetic acid, acetone, ligroin, chloroform, alc, ether.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-61-3
Molecular Formula C5H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 158.113
MDL Number MFCD00014790
InChI Key GWGLGTKSTGSWGQ-UPHRSURJSA-N
Synonym n-carbamoylmaleamic acid, maleuric acid, maleylurea, maleic acid monoureide, maleinuric acid, unii-j7d540jrqc, j7d540jrqc, 4-aminocarbonyl amino-4-oxo-2-butenoic acid, n-carbamoyl-maleamic acid, 2z-4-aminocarbonylamino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 5356398
IUPAC Name (Z)-4-(carbamoylamino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)NC(=O)N
Spezifikation
Melting Point 156°C to 159°C
Quantity 10 g
Beilstein 1724683
Merck Index 14,5706
Solubility Information Soluble in hot acetic acid,ethanol,acetone,benzene,chloroform. Practically insol in cold water,cold acetic acid,acetone,ligroin,chloroform,alc,ether.
Formula Weight 158.11
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material N-Carbamoylmaleamic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.