Learn More
N1-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide, Thermo Scientific™
Product Code. 10096984
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
10096984 5 g 5g
10118122 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10096984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10058DE
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 40547-58-8
Molecular Formula C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.202
InChI Key ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
PubChem CID 2775185
IUPAC Name N-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Spécification
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 193.2
Percent Purity Tech.
Grade Technical
Chemical Name or Material N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide