Learn More
Thermo Scientific™ National Target™ Assembled Vial, Cap and Septum Kits
Product Code. 12453628
Click to view available options
Marking Spot:
No
Yes
Closure Color:
Black
Light Blue
Septum:
PTFE/Silicone, Pre-slit
Red PTFE/White Silicone
Color:
Amber
Clear
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12453628
Brand: Thermo Scientific™ C401017AW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
  • Assembled kits include 100 vials with pre-attached caps and septa
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • Vial trays hold vials upright for easy filling and maintaining sample order
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Closure Color Light Blue
Color (Seal) Red/White
Description Amber Glass I-D; Light Blue Cap; Red PTFE/White Silicone septum
Material (Liner) PTFE/Silicone
Color Amber
Material Glass
Septum Red PTFE/White Silicone
Marking Spot Yes
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.