Learn More
Ansell Edmont™ Profil™ Plus 87-850 Series Yellow Natural Rubber Latex Immersion Gloves
Product Code. 12435120 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
8
9
Packungsgröße:
12 pairs
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12435120
Marke: Ansell Edmont™ 87850080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Medium weight gloves with outstanding grip. Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance.100% cotton flocklining makes the glove softer and more comfortable to wear while helping to absorb perspiration. Specially treated to reduce the risk of allergy.
  • Specially treated to reduce the risk of allergy
  • Excellent resistance to mechanical hazards and enhanced chemical resistance
  • 100% cotton flocklining - soft, comfortable and absorbent
  • Ideal for janitorial use and handling in wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifications/Compliance EN420:2003A1:2009, EN374: 2003,EN388: 2003
Coating Material Natural Rubber Latex
Color Yellow
Latex Free Yes
Material Rubber Latex
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size 8
Thickness (Metric) 0.55 mm
For Use With (Application) General handling in wet conditions
Glove Cuff Style Pinked
Quantity 12 Pairs
Resistant To Mechanical hazards and enhanced chemical
Length (Metric) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt