Learn More
Nav1.5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 407.00 - € 662.00
Specifications
Antigen Nav1.5
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Applications Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18373623
View Documents
Bio-Techne
NBP3-17744-25UL
25 μg
€ 407.00
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
18070264
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-17744-100UL
100 μg
€ 662.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Nav1.5 Polyclonal antibody specifically detects Nav1.5 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Specifications
Specifications
Nav1.5
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Hypoxia
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
6331
IgG
Affinity purified
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
Human
cardiac sodium channel alpha subunit, cardiac tetrodotoxin-insensitive voltage-dependent sodium channel alpha subunit, CDCD2VF1, HB1sodium channel, voltage-gated, type V, alpha (long QT syndrome 3), HB2, HBBD, HH1CMD1E, ICCD, IVF, LQT3SSS1CMPD2, Nav1.5, PFHB1, Sodium channel protein cardiac muscle subunit alpha, sodium channel protein type 5 subunit alpha, sodium channel protein type V alpha subunit, Sodium channel protein type V subunit alpha, sodium channel, voltage-gated, type V, alpha subunit, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.5
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HKCVRNFTALNGTNGSVEADGLVWESLDLYLSDPENYLLKNGTS
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt