Learn More
NDUFB4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 145.00 - € 410.00
Specifications
Antigen NDUFB4
Concentration 0.37 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16865905
View Documents
Proteintech
27931-1-AP-20UL
20 μL
€ 145.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16855905
View Documents
Proteintech
27931-1-AP-150UL
150 μL
€ 410.00
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The protein encoded by this gene belongs to the complex I NDUFB4 subunit family. Mammalian complex I is composed of 45 different subunits. This protein has NADH dehydrogenase activity and oxidoreductase activity. It transfers electrons from NADH to the respiratory chain. The immediate electron acceptor for the enzyme is believed to be ubiquinone.
Specifications
Specifications
NDUFB4
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
O95168, Q9CQC7
4710, 68194
NDUFB4 Fusion Protein Ag27484
Primary
-20°C
NDUFB4
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
B15, CI B15, Complex I B15, NDUFB4
NDUFB4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado