Learn More
Neurogenin-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21354-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18600554
  • € 450.00 / 25µL
Description
Neurogenin-1 Polyclonal antibody specifically detects Neurogenin-1 in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Neurogenin-1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml
AKA, BHLHA6, bHLHa6NGN-1, Class A basic helix-loop-helix protein 6, Math4C, NeuroD3, NEUROD3neurogenic differentiation 3, Neurogenic basic-helix-loop-helix protein, Neurogenic differentiation factor 3, neurogenin 1, neurogenin-1, NGN, NGN1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: PNISRASEVPGAQDDEQERRRRRGRTRVRSEALLHSLRRS
25 μg
Neuroscience
4762
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt