Learn More
Nickel, Ni/Cr, Alloy 690, N06690, ARMI∣MBH
Produktkode 30040755
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Ea.
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 30040755
missing translation for 'mfr': ARMI/MBH IARMNI69020G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Nickel, Ni/Cr, Alloy 690, N06690, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Tungsten/Hafnium/Zinc/Lead/Tin/Boron/Niobium/Zirconium/Sulfur/Manganese/Copper/Tantalum/Oxygen/Phosphorus/Molybdenum/Cobalt/Vanadium/Silicon/Nitrogen/Carbon/Magnesium/Aluminium/Titanium/Iron/Chromium/Nickel/Rhenium
CAS 7440-02-0
Quantity 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten -60 ppm/Hafnium -20 ppm/Zinc -20 ppm/Lead -10 ppm/Tin -9 ppm/Boron 0.0005 %/Niobium 0.0011 %/Zirconium 0.0011 %/Sulfur 0.0013 %/Manganese 0.0017 %/Copper 0.002 %/Tantalum 0.002 %/Oxygen 0.0021 %/Phosphorus 0.0022 %/Molybdenum 0.0027 %/Cobalt 0.009 %/Vanadium 0.009 %/Silicon 0.011 %/Nitrogen 0.013 %/Carbon 0.014 %/Magnesium 0.015 %/Aluminium 0.32 %/Titanium 0.346 %/Iron 9.09 %/Chromium 29.5 %/Nickel 60.1 %/Rhenium (<40) ppm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.