missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel, High Purity Carbonyl Nickel-Low, ARMI∣MBH
Click to view available options
Quantity:
1 Ea.
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
Nickel, High Purity Carbonyl Nickel-Low, Ø32x3mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Cadmium/Arsenic/Selenium/Tellurium/Bismuth/Lead/Antimony/Silver/Tin/Phosphorus/Cobalt/Copper/Manganese/Zinc/Iron/Carbon/Aluminium/Vanadium/Beryllium/Boron/Thallium/Nitrogen/Titanium/Magnesium/Chromium/Oxygen/Gallium/Molybdenum/Calcium/Nickel |
| CAS | 7440-02-0 |
| Quantity | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cadmium 0.00002 %/Arsenic 0.00007 %/Selenium 0.00007 %/Tellurium 0.00008 %/Bismuth 0.00009 %/Lead 0.0001 %/Antimony 0.00011 %/Silver 0.00011 %/Tin 0.00011 %/Phosphorus 0.00014 %/Cobalt 0.00017 %/Copper 0.00018 %/Manganese 0.00023 %/Zinc 0.00023 %/Iron 0.0019 %/Carbon 0.0022 %/Aluminium 0.0024 %/Vanadium (<0.00005) %/Beryllium (<0.0001) %/Boron (<0.0005) %/Thallium (0.00009) %/Nitrogen (0.0001) %/Titanium (0.0002) %/Magnesium (0.0004) %/Chromium (0.0006) %/Oxygen (0.0017) %/Gallium <0.00005 %/Molybdenum <0.0001 %/Calcium <0.0010 %/Nickel rem % |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur