Learn More
Ansell BioClean™ P-Zero BPZS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
200 pairs
Description
- Powder free, latex-free
- Tested to ASTM D6978 standard
- ESD properties
- Beaded cuff for strength
- Chemical resistant
- Non-particulating EasyTear packaging
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ASTM D6978-05 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.18 mm |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto