Learn More
NONO Antibody (8C11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 343.00 - € 533.00
Specifications
Antigen NONO
Clone 8C11
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30030474
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26110-50ul
50 μL
€ 343.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30031592
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26110-100ul
100 μL
€ 533.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
NONO Monoclonal antibody specifically detects NONO in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Specifica
Specifica
NONO
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human
NMT5552 kDa subunit, non-POU domain containing, octamer-binding, NRB54non-POU-domain-containing, octamer-binding, p54(nrb)
A synthesized peptide derived from Human NONO [UniProt Q15233]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
8C11
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
4841
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato