missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NQO2 Monoclonal Antibody (OTI5F6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
| Antigen | NQO2 |
|---|---|
| Clone | OTI5F6 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17532412
|
Origene Technologies
TA504782S |
30 μL |
POA
30µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
17512412
|
Origene Technologies
TA504782 |
100 μL |
POA
100µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Description
NQO2 Monoclonal antibody specifically detects NQO2 in Canine, Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpécification
| NQO2 | |
| 1 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI5F6 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| Primary | |
| NQO2 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit