Learn More
Novus Biologicals™ NSMAF Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 213.00 - € 508.00
Specifications
Antigen NSMAF
Dilution Western Blot : 1:400, Immunohistochemistry : 10-15 μg/mL
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
30067060
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-30929-100ug
100 μg
€ 508.00
100µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30066889
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals™
NBP3-30929-25ug
25 μg
€ 213.00
25µg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
NSMAF Polyclonal antibody specifically detects NSMAF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
NSMAF
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Phosphate buffered saline
8439
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot : 1:400, Immunohistochemistry : 10-15 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
Human
Factor associated with neutral sphingomyelinase activation, FANFactor associated with N-SMase activation, neutral sphingomyelinase (N-SMase) activation associated factor, protein FAN
Synthetic peptide derived from human NSMAF protein.
Antigen Affinity-purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt