Learn More
NUDT19 Antibody (SR1715), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22576-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NUDT19 Monoclonal antibody specifically detects NUDT19 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| NUDT19 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 390916 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1715 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| EC 3.6.1, Nucleoside Diphosphate-Linked Moiety X Motif 19, Mitochondrial, Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type Motif 19, Nudix Motif 19, RP2 | |
| A synthesized peptide derived from human NUDT19 (Uniprot #: A8MXV4) | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido