Learn More
NUDT22 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 307.65
Specifications
Antigen NUDT22
Dilution Western Blot 1:500-1:1000
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18613802
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-98534-100ul
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
€ 326.00
€ 307.65 / 100µL
Save € 18.35
5% Off
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18680264
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-98534-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
NUDT22 Polyclonal antibody specifically detects NUDT22 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
NUDT22
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
MGC13045, nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 22, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 22, Nudix motif 22
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUDT22 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500-1:1000
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.0)
84304
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt