missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NuMA Antibody (12A11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-26451-50ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NuMA Monoclonal antibody specifically detects NuMA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Specifica
| NuMA | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| 12A11 | |
| Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA | |
| centrophilin stabilizes mitotic spindle in mitotic cells, nuclear mitotic apparatus protein 1, NUMA, NuMA protein, SP-H antigen, structural nuclear protein | |
| A synthesized peptide derived from Human NuMA [UniProt Q14980] | |
| 50 μL | |
| Breast Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Mitotic Regulators | |
| 4926 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto