Learn More
p120-catenin Antibody (SR1036), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 338.00 - € 449.00
Specifications
Antigen p120-catenin
Clone SR1036
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation 1:30
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18622844
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Novus Biologicals
NBP3-21614-100ul
100 μg
€ 449.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18606214
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP3-21614-50ul
50 μg
€ 338.00
50µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Tekniske data
Tekniske data
p120-catenin
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:100, Immunoprecipitation 1:30
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN
A synthesized peptide derived from human p120-catenin (Uniprot #: O60716)
Primary
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
SR1036
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Phospho Specific, Signal Transduction
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
1500
IgG
Affinity purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.