Learn More
p63/TP73L Antibody (TP63/7807R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20375-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 18650205
  • € 530.00 / 100µg
Description
p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
p63/TP73L
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml
amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Recombinant fragment corresponding to the C-terminus of human p63/TP73L protein (exact sequence is proprietary)
100 μg
Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
8626
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
TP63/7807R
Unconjugated
10mM PBS with 0.05% BSA
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt