Learn More
p63/TP73L Antibody (TP63/7807R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 286.00 - € 530.00
Especificaciones
Antigen p63/TP73L
Clone TP63/7807R
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18650205
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-20375-100ug
100 μg
€ 530.00
100µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18663465
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-20375-20ug
20 μg
€ 286.00
20µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
p63/TP73L
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
10mM PBS with 0.05% BSA
8626
IgG κ
Protein A purified
TP63/7807R
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Recombinant fragment corresponding to the C-terminus of human p63/TP73L protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4°C. Do not freeze.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado