Learn More
PAK3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-38890-25ul
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18606995
  • € 369.00 / 25µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PAK3 Polyclonal specifically detects PAK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PAK3
Polyclonal
Western Blot 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
O75914
PAK3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DGLDNEEKPPAPPLRMNSNNRDSSALNHSSKPLPMAPEEKNKKARLRSIF
25 μL
Protein Kinase
5063
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
beta-PAK, bPAK, CDKN1A, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, hPAK3, mental retardation, X-linked 47, MRX30, MRX47, Oligophrenin-3, OPHN3, p21 (CDKN1A)-activated kinase 3, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3, p21-activated kinase 3, PAK-3, PAK3beta, serine/threonine-protein kinase PAK 3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato