Learn More
Palladium(II) bromide, Premion™, 99.99% (metals basis), Pd 39.5% min
Product Code. p-4407684
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
Product Code. 11381958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011878.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13444-94-5 | H2O2Pd | 140.43 g/mol
Palladium(II) bromide is used as an oxidizing agent, as Pd(II) catalyst and Pd(0) precatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13444-94-5
Molecular Formula H2O2Pd
Molecular Weight (g/mol) 140.43
MDL Number MFCD00064599
InChI Key NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
PubChem CID 9942167
IUPAC Name palladium(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Specifica
Melting Point (decomposition)
Color Black
Physical Form Powder
Quantity 2 g
Assay Percent Range 99.99% (metal basis)
Solubility Information soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
Formula Weight 266.22
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance Black moist powder
Vapor Pressure 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Chemical Name or Material Palladium hydroxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato