missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PDE6C Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 55183-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody is specific to PDE6C.
PDE6C is the alpha-prime subunit of cone phosphodiesterase, which is composed of a homodimer of two alpha-prime subunits and 3 smaller proteins of 11, 13, and 15 kDa.Especificaciones
| PDE6C | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PDE6C | |
| cGMP phosphodiesterase 6C, PDE6C, PDEA2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5146 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P51160 | |
| PDE6C | |
| Peptide | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido