missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PERK Antibody (5G5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand: Novus Biologicals NBP1-51661-0.025ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PERK Monoclonal specifically detects PERK in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Spécification
| PERK | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| DKFZp781H1925, EC 2.7.11.1, eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3, eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 3, hsPEK, PEKPERKPancreatic eIF2-alpha kinase, PRKR-like endoplasmic reticulum kinase, WRS | |
| Mouse | |
| 125 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Protein Kinase | |
| 9451 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 5G5 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000 | |
| EIF2AK3 | |
| Purified recombinant fragment of human EIF2AK3 expressed in E. Coli. | |
| Unpurified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Ascites |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu