Learn More
Peroxiredoxin 4 Mouse anti-Human, Clone: CPTC-PRDX4-2, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-07493-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Peroxiredoxin 4 Monoclonal specifically detects Peroxiredoxin 4 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
| Peroxiredoxin 4 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| ELISA | |
| Antioxidant enzyme AOE372, AOE37-2PRX-4, EC 1.11.1.15, peroxiredoxin 4, Peroxiredoxin IV, peroxiredoxin-4, prx4, prx-4, Prx-IV, thioredoxin peroxidase (antioxidant enzyme), Thioredoxin peroxidase AO372, Thioredoxin-dependent peroxide reductase A0372 | |
| Recombinant full-length human Peroxiredoxin 4 protein | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 10549 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG2b κ |
| ELISA | |
| CPTC-PRDX4-2 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido